Merck
294780
Sigma-Aldrich
o-キシレン
anhydrous, 97%
別名:
1,2-ジメチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1815558
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
143-145 °C (lit.)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
自己発火温度
867 °F
expl. lim.
7 %
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
溶解性
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
密度
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
o-キシレンは、コレスト-4-エン-3β-オールからのN,N-ジメチル-5β-コレスト-3-エン-5-アセトアミド合成における溶媒として使用することができます。またo-キシリルブロミド、4-ブロモ-o-キシレン{45、o-トルイル酸の生成の出発物質としても使用することができます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
294780-100ML:4548173131115
294780-BULK:
294780-2L:4548173131139
294780-1L:4548173131122
294780-VAR:
294780-6X1L:4548173253923
294780-PZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
o-Toluic acid
Zaugg HE and Rapala RT
Organic Syntheses, 27, 84-84 (1947)
o-Tolualdehyde
Hass HB and Bender ML
Organic Syntheses, 30, 99-99 (1950)
N,N-dimethyl-5?-cholest-3-ene-5-acetamide
Ireland RE and Dawson DJ
Organic Syntheses, 54, 77-77 (1974)
Mesoporous Co3O4-supported gold nanocatalysts: Highly active for the oxidation of carbon monoxide, benzene, toluene, and o-xylene.
Liu Y, et al.
J. Catal., 309, 408-418 (2014)
Influence of alkyl group and temperature on excess thermodynamic properties of diethyl carbonate and their binary mixtures at 0.1 MPa.
Srilakshmi M, et al.
Journal of Molecular Liquids, 211, 854-867 (2015)