Merck
95682
Sigma-Aldrich
p-キシレン
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
別名:
1,4-ジメチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1901563
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
bp:
138 °C (lit.)
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
9 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
984 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.5% o- and m-xylene (GC)
≤0.5% toluene (GC)
蒸発残留物質
≤0.002%
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.495
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.2 g/L
密度
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
p-Xylene is an isomeric form of xylene. It undergoes Friedel-Crafts acylation reaction with various acids in the presence of zeolites (catalyst). It can be obtained from the mixtures of isomeric forms of xylene and ethylbenzene, isolated from the naptha fraction of petroleum. Also, it can be prepared from toluene by employing ZSM (Zeolite Socony Mobil)-5 catalysts. It is a raw material for the manufacture of PET (poly(ethylene terephthalate)) bottles. Sustainable synthesis of xylene from ethylene and dimethylfuran in the presence of zeolite catalysts has been reported.
アプリケーション
p-Xylene may be used in the synthesis of poly-p-xylene and terephthalic acid.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95682-VAR:
95682-1L:4548173184012
95682-VAR-D:
95682-2.5L:4548173184029
95682-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Ultra-selective cycloaddition of dimethylfuran for renewable p-xylene with H-BEA.
Chang CC, et al.
Green Chemistry, 16(2), 585-588 (2014)
Cycloaddition of biomass-derived furans for catalytic production of renewable p-xylene.
Williams CL, et al.
ACS Catalysis, 2(6), 935-939 (2012)
Friedel-Crafts acylation of toluene and p-xylene with carboxylic acids catalyzed by zeolites.
Chiche B, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(11), 2128-2130 (1986)
Metal-organic framework MIL-101 for high-resolution gas-chromatographic separation of xylene isomers and ethylbenzene.
Zhi-Yuan Gu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(8), 1477-1480 (2010-01-22)
G Gallastegui et al.
Bioresource technology, 102(17), 7657-7665 (2011-07-01)
Interactions of toluene and p-xylene in air treatment biofilters packed with an inert filter media were studied. The effect of the inlet load of toluene, p-xylene and mixtures of both compounds on the biodegradation rate was analyzed in three lab-scale