Merck
134449
Sigma-Aldrich
p-キシレン
ReagentPlus®, 99%
別名:
1,4-ジメチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1901563
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
138 °C (lit.)
グレード
reagent
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
9 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
984 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
GC/MS: suitable
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.2 g/L
密度
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
p-Xylene is an isomeric form of xylene. It undergoes Friedel-Crafts acylation reaction with various acids in the presence of zeolites (catalyst). It can be obtained from the mixtures of isomeric forms of xylene and ethylbenzene isolated from the naptha fraction of petroleum. Also, it can be prepared from toluene by employing ZSM (Zeolite Socony Mobil)-5 catalysts. It is a raw material for the manufacture of PET (poly(ethylene terephthalate)) bottles. Its sustainable synthesis from ethylene and dimethylfuran in the presence of zeolite catalysts has been reported.
アプリケーション
p-Xylene may be used in the synthesis of poly-p-xylene and terephthalic acid.
p-xylene mayumb be used in the single drop microextraction of the corresponding organochlorine pesticides in vegetables, separated via gas chromatography(GC)coupled with mass spectrometry(MS).
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
134449-BULK:
134449-18L:4548173248042
134449-VAR:
134449-500ML:
134449-1L:4548173104843
134449-18L-CS:
134449-2.5L:
134449-20L:4548173104850
134449-4L:4548173104867
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
o-キシレン suitable for HPLC, 98%
Supelco
295884
o-キシレン
キシレン ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Sigma-Aldrich
247642
キシレン
Mixed liquids for single-drop microextraction of organochlorine pesticides in vegetables
Zhang M, et al.
Talanta, 74(4), 599-604 (2008)
Ultra-selective cycloaddition of dimethylfuran for renewable p-xylene with H-BEA.
Chang CC, et al.
Green Chemistry, 16(2), 585-588 (2014)
Cycloaddition of biomass-derived furans for catalytic production of renewable p-xylene.
Williams CL, et al.
ACS Catalysis, 2(6), 935-939 (2012)
Friedel-Crafts acylation of toluene and p-xylene with carboxylic acids catalyzed by zeolites.
Chiche B, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(11), 2128-2130 (1986)
Metal-organic framework MIL-101 for high-resolution gas-chromatographic separation of xylene isomers and ethylbenzene.
Zhi-Yuan Gu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(8), 1477-1480 (2010-01-22)