Merck
247642
Sigma-Aldrich
キシレン
ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
別名:
キシレン、異性体の混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
137-140 °C (lit.)
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
18 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
フォーム
liquid
組成
C6H5CH2CH3, ≤25%
expl. lim.
7 %
dilution
(for analytical testing)
不純物
H2SO4, passes test
≤0.003% S compounds
≤0.05% water
蒸発残留物質
≤0.002%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp
-34 °C
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI Key
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キシレンは、芳香族炭化水素キシレンの、オルト、メタ、パラ異性体の混合物です。さまざまな化学反応の溶媒として広く使用されています。
アプリケーション
キシレンは以下で溶媒として使用できます:
  • トリオルト-置換ビアリール付加物を合成するための、立体障害のあるハロゲン化アリールおよびアリールボロン酸を用いた、テトラホスフィン/パラジウム触媒による鈴木クロスカップリング。
  • N-アルキルアミンを合成するための、アルコールを用いたアミンまたはアンモニアのN-アルキル化。
  • 溶液重合により非対称ホスフィン化ジアミンと二無水物を反応させることによる芳香族ポリイミドの合成。
包装
ポリコートボトルは以下のものがご利用になれます:製品番号247642-1L-CB、247642-4L-CBおよび247642-4X4L-CB
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system,Liver,Kidney, hearing organs, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
247642-6X500ML:4548173124285
247642-4L-CB:4548173252230
247642-18L-CS:
247642-500ML:4548173124278
247642-VAR:
247642-4L:
247642-18L:4548173124223
247642-1L-CB:4548173252216
247642-2.5L:4548173317861
247642-BULK:
247642-25ML:
247642-3L:4548173252223
247642-2L:4548173124254
247642-4X4L:4548173124261
247642-4X4L-CB:4548173252254
247642-20L:4548173124247
247642-1L:4548173124230
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Magdalena Pasarica et al.
Diabetes, 58(3), 718-725 (2008-12-17)
Based on rodent studies, we examined the hypothesis that increased adipose tissue (AT) mass in obesity without an adequate support of vascularization might lead to hypoxia, macrophage infiltration, and inflammation. Oxygen partial pressure (AT pO2) and AT temperature in abdominal
A study of nonrigid aromatic molecules by supersonic molecular jet spectroscopy. I. Toluene and the xylenes.
Breen PJ, et al.
J. Chem. Phys. , 87(4), 1917-1926 (1987)
Transport and isomerization of xylenes over HZSM-5 zeolites.
Mirth G, et al.
J. Catal., 139(1), 24-33 (1993)
Qiming Wang et al.
Nature communications, 5, 4899-4899 (2014-09-17)
Cephalopods can display dazzling patterns of colours by selectively contracting muscles to reversibly activate chromatophores--pigment-containing cells under their skins. Inspired by this novel colouring strategy found in nature, we design an electro-mechano-chemically responsive elastomer system that can exhibit a wide
Ali Sarafraz-Yazdi et al.
Journal of chromatography. A, 1218(34), 5757-5764 (2011-07-26)
In this study, poly(ethylene glycol) (PEG) grafted onto multi-walled carbon nanotubes (PEG-g-MWCNTs) were synthesized by the covalent functionalization of MWCNTs with hydroxyl-terminated PEG chains. For the first time, functionalized product of PEG-g-MWCNTs was used as selective stationary phase to prepare