Merck
5.89588
Sigma-Aldrich
o-キシレン
97%, anhydrous
別名:
1,2-ジメチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1815558
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
NACRES:
NA.22
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
自己発火温度
867 °F
expl. lim.
7 %
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
溶解性
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
密度
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体