安全性情報
8.41620
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethanol
for synthesis
別名:
Cyclohexylmethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O
CAS番号:
分子量:
114.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-857-8
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥99.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
330 °C
転移温度
flash point 77 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
InChI Key
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.927 - 0.934
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2