安全性情報
8.01756
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde
for synthesis
別名:
Benzaldehyde, Bitter almond oil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6O
CAS番号:
分子量:
106.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
202-860-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
190 °C
有効性
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-8.5 % (v/v)
pH
5.9 (1 g/L in H2O)
bp
179 °C/1013 hPa
mp
-26 °C
転移温度
flash point 64 °C
溶解性
3.3 g/L
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Benzaldehyde can be used as a reactant to synthesize:
  • β-amino ketone derivatives by Cu nanoparticles catalyzed one-pot, three-component Mannich reaction with various aromatic ketones and amines.
  • Enantioselective 1-phenyl-1-propanol by asymmetric addition of diethylzinc in the presence of fenchone-based derivatives as catalysts.
  • Benzoylborane by reacting with a boryl Grignard reagent (borylmagnesium).
  • Diethyl benzylidenemalonate by piperidine catalyzed reaction with diethyl malonate.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.044 - 1.046
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8017562521:
8017560501:
8017560521:
8017562501:
8017569999:
8017562500:
IN28017562500:
8017569025:
8017560100:
IN28017560500:
8017561000:
8017560000:
8017560500:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reactions under microwave conditions
Tetrahedron Organic Chemistry Series (2005)