主要文書
8.04536
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde
for synthesis
別名:
4-Hydroxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(OH)C6H4CHO
CAS番号:
分子量:
122.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
204-599-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
自己発火温度
450 °C
有効性
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
116 °C
転移温度
flash point 174 °C
溶解性
13.8 g/L
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
InChI Key
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 114 °C
- upper value: ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
345.2 °F
引火点(℃)
174 °C