安全性情報
8.19016
Sigma-Aldrich
DL-Mandelic acid nitrile
for synthesis
別名:
DL-Mandelic acid nitrile, Benzaldehyde cyanohydrin, DL-α-Hydroxyphenylacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7NO
CAS番号:
分子量:
133.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
208-532-7
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
liquid
有効性
116 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
170 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
転移温度
flash point 86 °C
溶解性
<1 g/L
密度
1.121-1.127 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H
InChI Key
NNICRUQPODTGRU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.127
Identity (IR): passes test
Color (visual): yellow to brown
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体