製品名
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd), for synthesis
品質水準
フォーム
crystals
mp
>300 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Pd]([P](c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4)([P](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1)(Cl)Cl
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (to Pd): ≥ 99.0 %
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3