Merck
C105805
Sigma-Aldrich
シクロヘキサンメタノール
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
(ヒドロキシメチル)シクロへキサン, NSC 5288, シクロヘキシルメタノール, ヘキサヒドロベンジルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH2OH
CAS番号:
分子量:
114.19
Beilstein:
773712
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
InChI Key
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シクロヘキサンメタノール(シクロヘキシルメタノール)は、二酸化チタンナノ粒子を触媒として使用する光触媒酸化(PCO)によるシクロヘキサンカルボキシアルデヒド、シクロヘキサンカルボン酸、シクロヘキサノン、および1,4-シクロヘキサジオンの合成の出発物質として使用できます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C105805-25G:
C105805-5G:
C105805-100G:
C105805-BULK:
C105805-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yasunori Okada et al.
Organic letters, 9(8), 1573-1576 (2007-03-16)
[reaction: see text] Ethyl 1-thio-2,3,4,6-tetrakis-O-triisopropylsilyl-beta-d-glucopyranoside, ethyl 6-O-benzyl-1-thio-2,3,4-tris-O-triisopropylsilyl-beta-d-glucopyranoside, and ethyl 6-O-pivaloyl-1-thio-2,3,4-tris-O-triisopropylsilyl-beta-d-glucopyranoside induced highly beta-selective O-glucosidations. Among them, the 6-O-pivaloylated substrate provided the best selectivity up to alpha/beta = 3:97 with cyclohexylmethanol, and the substrate was used for glucosidations with secondary and
Rabea Schlüter et al.
Applied microbiology and biotechnology, 103(10), 4137-4151 (2019-04-04)
The cycloalkanes, comprising up to 45% of the hydrocarbon fraction, occur in crude oil or refined oil products (e.g., gasoline) mainly as alkylated cyclohexane derivatives and have been increasingly found in environmental samples of soil and water. Furthermore, short-chain alkylated
Nanoparticles TiO2-photocatalyzed oxidation of selected cyclohexyl alcohols.
Mohamed OS, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 200(2-3), 209-215 (2008)