Merck
162167
Sigma-Aldrich
3-シクロヘキセン-1-メタノール
98%
別名:
1,2,3,6-テトラヒドロベンジルアルコール, シクロヘキセン-4-イルメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H9CH2OH
CAS番号:
分子量:
112.17
Beilstein:
2038546
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
190-192 °C (lit.)
80-85 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,7-8H,3-6H2
InChI Key
VEIYJWQZNGASMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Cyclohexene-1-methanol is the principal constituent of essential oil isolated from Pinus sylvestris.
アプリケーション
3-Cyclohexene-1-methanol was used in the synthesis of novel macromonomer of epoxy end-functionalized polystyrene via atom transfer radical polymerization.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
162167-100G:
162167-25G:
162167-5G:
162167-BULK:
162167-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of cyclohexene oxide functional polystyrene macromonomers by ATRP and their use in photoinitiated cationic polymerization.
Degirmenci M, et al.
Reactive functional Polymers, 70(1), 28-34 (2010)