Merck
136905
Sigma-Aldrich
4-メトキシベンジルアルコール
98%
別名:
p-アニシルアルコール, アニスアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
138.16
Beilstein:
636654
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.544 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp
22-25 °C (lit.)
溶解性
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: insoluble
密度
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
COc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9H,6H2,1H3
InChI Key
MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-メトキシベンジルアルコールは、アルコールおよびフェノールの水酸基を保護する試薬として一般的に使用されます。ヒュームドシリカナノ粒子のシラノール基と4-メトキシベンジルアルコールを縮合させることで、修飾シリカナノ粒子を生成します。このナノ粒子は、フラビン-亜鉛(II)-サイクレン錯体により触媒光酸化を受け、対応するベンズアルデヒドが生じます
アプリケーション
4-メトキシベンジルアルコールが、4-メトキシベンジルアルコールからp-アニスアルデヒドに変換する光接触酸化の研究に使用されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
136905-10KG:
136905-5KG:
136905-100G:
136905-VAR:
136905-500G:
136905-BULK:
136905-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selective photocatalytic oxidation of 4-methoxybenzyl alcohol to p-anisaldehyde in organic-free water in a continuous annular fixed bed reactor.
Loddo V, et al.
International Journal of Chemical Reactor Engineering, 5(1) (2007)
Radek Cibulka et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(24), 6224-6231 (2004-10-16)
Flavin-zinc(II)-cyclen 10 contains a covalently linked substrate binding site (zinc(II)-cyclen) and a chromophore unit (flavin). Upon irradiation, compound 10 effectively oxidizes 4-methoxybenzyl alcohol (11-OCH3) to the corresponding benzaldehyde both in water and in acetonitrile. In the presence of air, the
Valeria B Arce et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 11(6), 1032-1040 (2012-03-17)
The knowledge of photochemical kinetics in colloidal systems is important in understanding environmental photochemistry on dispersed solid surfaces. As model materials for the chemically sorbed organic compounds present in natural environments, modified silica nanoparticles (NPs) were obtained here by condensation