Merck
C27115
Sigma-Aldrich
4-クロロベンジルアルコール
99%
別名:
1-Chloro-4-(hydroxymethyl)benzene, 4-Chlorobenzenemethanol, 4-Chlorophenylmethanol, p-Chlorobenzyl alcohol, p-Chlorotoluol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
142.58
Beilstein:
636502
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
crystals
bp
234 °C (lit.)
mp
68-71 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
InChI Key
PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カルボキシル基保護用の試薬です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C27115-25G:
C27115-VAR:
C27115-100G:
C27115-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mario Silva et al.
Journal of chromatography. A, 1629, 461508-461508 (2020-08-29)
In the present document, we report the development of an analytical method consisting of a sequential direct-immersion/headspace solid-phase microextraction (DI-HS-SPME) followed by gas-phase chromatography and tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) for simultaneous analysis of 4-chlorobenzyl alcohol, 2,6-dichlorobenzyl alcohol, 4-methoxybenzyl alcohol, 3,4-dimethoxybenzyl
Kenji Matsuno et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(17), 5126-5129 (2010-08-07)
S-benzylisothiourea 3a was discovered by its ability to inhibit indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) in our screening program. Subsequent optimization of the initial hit 3a lead to the identification of sub-muM inhibitors 3r and 10h, both of which suppressed kynurenine production in A431