Merck
125512
Sigma-Aldrich
シクロプロピルフェニルケトン
97%
別名:
ベンゾイルシクロプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COC3H5
CAS番号:
分子量:
146.19
Beilstein:
1860145
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5 (vs air)
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.553 (lit.)
bp
121-123 °C/15 mmHg (lit.)
mp
7-9 °C (lit.)
密度
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(C1CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10O/c11-10(9-6-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI Key
PJRHFTYXYCVOSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シクロプロピルフェニルケトンはジメチルスルホキシド中のウィッティヒ反応によるα-シクロプロピルスチレンの調製に使用されました。シクロプロピルフェニルケトンはTiCl4-n-Bu4NI誘発開環反応によるシクロプロピルケトンからの(Z)-チタンエノラート形成時の出発試薬として使用されました
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
125512-BULK:
125512-VAR:
125512-5G:
125512-25G:
125512-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cyclopropyl substituent effects on acid-catalyzed hydration of alkenes. Correlation by σ+ parameters.
Oyama K and Tidwell TT.
Journal of the American Chemical Society, 98(4), 947-951 (1976)
Enolate formation from cyclopropyl ketones via iodide-induced ring opening and its use for stereoselective aldol reaction.
Han Z, et al.
Tetrahedron, 57(6), 987-995 (2001)