アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.431
bp
207-213 °C/760 mmHg
密度
1.154 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
OCC1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C7H12F2O/c8-7(9)3-1-6(5-10)2-4-7/h6,10H,1-5H2
InChI Key
XJZNZSLOHZLFQP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F
引火点(℃)
101 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
765813-VAR:
765813-BULK:
765813-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)