Merck
937347
Sigma-Aldrich
(AdMPhos)PdCl2
greener alternative
別名:
1,1′-Bis(di-1-adamantylphosphino)ferrocene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H68Cl2FeP2Pd
分子量:
964.19
UNSPSCコード:
12352142
NACRES:
NA.21
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
brown
官能基
phosphine
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cl[Pd]([P](c1cccc1)(C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C3)C2)C56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C6)C5)([P](c8cccc8)(C9%10C[C@H]%11C[C@H](C[C@H](C%11)C%10)C9)C%12%13C[C@H]%14C[C@H](C[C@H](C%14)C%13)C%12)Cl.[Fe]
関連するカテゴリー
詳細
(AdMPhos)PdCl2 is a symmetrical ferrocene-based Pd-catalyst. Part of the MPhos series of diphosphino-ferrocene ligands bearing bulky adamantyl groups. (AdMPhos)PdCl2 can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li)
Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX)
Negishi coupling (Alkyl-ZnX)
Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2))
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
937347-500MG:
937347-VAR:
937347-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)