Merck
88725
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチルジ(3,5-キシリル)ホスフィン
≥97%
別名:
(2R)-1-[(1R)-1-[ビス(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィノ]エチル]-2-(ジフェニルホスフィノ)フェロセン (acc to CAS)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H40FeP2
CAS番号:
分子量:
638.54
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
powder
光学純度
ee: ≥99%
官能基
phosphine
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C35H35P2.C5H5.Fe/c1-25-19-26(2)22-32(21-25)36(33-23-27(3)20-28(4)24-33)29(5)34-17-12-18-35(34)37(30-13-8-6-9-14-30)31-15-10-7-11-16-31;1-2-4-5-3-1;/h6-24,29H,1-5H3;1-5H;/t29-;;/m1../s1
InChI Key
VIWMSTLBMCHMGT-SYXKTQFYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
88725-VAR:
88725-100MG:
88725-5G:
88725-BULK:
88725-1G:
88725-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
DPPF 97%
Sigma-Aldrich
177261
DPPF