Merck
88723
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(ジシクロヘキシルホスフィノ)フェロセニルエチル]ジフェニルホスフィン
≥97%
別名:
(1R)-1-(ジシクロヘキシルホスフィノ)-2-[(1R)-1-(ジフェニルホスフィノ)エチル]フェロセン (acc to CAS)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H44FeP2
CAS番号:
分子量:
594.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
フォーム
crystals
光学純度
ee: ≥99%
官能基
phosphine
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h2-3,6-9,14-18,23-25,28-29H,4-5,10-13,19-22H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
InChI Key
AWOOIDCKLIQAJV-KHZPMNTOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
アプリケーション
(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenylethyl]diphenylphosphine can be used as a ligand:
  • To prepare iridium metal complex (IrIJOSIPHOS), which is used as a catalyst in the asymmetric hydrogenation of 2-phenylquinoxaline.
  • In the preparation of natural products by asymmetric conjugate addition of Grignard reagents to α-substituted cyclic alkenones.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
88723-5G:
88723-500MG:
88723-1G:
88723-100MG:
88723-VAR:
88723-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catalytic enantioselective conjugate addition en route to paxilline indoloterpenoids
Schatz DJ, et al.
Tetrahedron, 75(24), 3361-3365 (2019)
Additive effects of amines on asymmetric hydrogenation of quinoxalines catalyzed by chiral iridium complexes
Nagano T, et al.
Chemistry?A European Journal , 18(37), 11578-11592 (2012)