Merck
88755
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(ジ-tert-ブチルホスフィノ)フェロセニル]エチルビス(2-メチルフェニル)ホスフィン
97%
別名:
(1R)-1-[ビス(1,1-ジメチルエチル)ホスフィノ]-2-[(1R)-1-[ビス(2-メチルフェニル)ホスフィノ]エチル]フェロセン (acc to CAS)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H44FeP2
CAS番号:
分子量:
570.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
光学純度
ee: ≥99%
官能基
phosphine
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)P(c3ccccc3C)c4ccccc4C
InChI
1S/C29H39P2.C5H5.Fe/c1-21-15-10-12-18-25(21)30(26-19-13-11-16-22(26)2)23(3)24-17-14-20-27(24)31(28(4,5)6)29(7,8)9;1-2-4-5-3-1;/h10-20,23H,1-9H3;1-5H;/t23-;;/m1../s1
InChI Key
DSZYQALCGVODLB-MQWQBNKOSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
(R)-1-[(SP)-2-(Di-tert-butylphosphino)ferrocenyl]ethylbis(2-methylphenyl)phosphine is a chiral ferrocenyl diphosphine ligand.
アプリケーション
It may be used as ligand to prepare 4,7-amino-1,10-phenanthroline containing N- and O- containing macrocyclic ligands via palladium catalyzed amination reactions.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
88755-1G:
88755-100G:
88755-500MG:
88755-VAR:
88755-100MG:
88755-50G:
88755-5G:
88755-BULK:
88755-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ditopic Macrocyclic Receptors with a 4,7-Diamino-1,10-phenanthroline Fragment for Multimodal Detection of Toxic Metal Ions.
Abel AS, et al.
ChemPlusChem, 81(1), 35-39 (2016)
Privileged ligands
Aldrich Chemfiles, 6(8), 12-12 null