Merck
88718
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-(ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチルジシクロヘキシルホスフィン
≥97%
別名:
(2S)-1-[(1S)-1-(ジシクロヘキシルホスフィノ)エチル]-2-(ジフェニルホスフィノ)フェロセン (acc to CAS)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H44FeP2 · C2H5OH
CAS番号:
分子量:
640.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
詳細
ethanol adduct
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
光学純度
ee: ≥99%
官能基
phosphine
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h4-5,10-14,19-27H,2-3,6-9,15-18H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChI Key
HGTBZFMPHBAUCQ-WLOLSGMKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
88718-5G:
88718-50G:
88718-500MG:
88718-VAR:
88718-100MG:
88718-100G:
88718-1G:
88718-250G:
88718-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)