Merck
88733
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(ジシクロヘキシルホスフィノ)フェロセニル]エチルジ-tert-ブチルホスフィン
≥97%
別名:
(2R)-1-[(1R)-1-[ビス(1,1-ジメチルエチル)ホスフィノ]エチル]-2-(ジシクロヘキシルホスフィノ)フェロセン (acc to CAS), Josiphos SL-J009-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H52FeP2
CAS番号:
分子量:
554.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
光学純度
ee: ≥99%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
官能基
phosphine
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H47P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h14,19-23H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1
InChI Key
FFFWTQLOUUWUJJ-GHVWMZMZSA-N
関連するカテゴリー
詳細
(R)-1-[(SP)-2-(ジシクロヘキシルホスフィノ)フェロセニル]エチルジ-tert-ブチルホスフィン(CyPF-tBu)は、キラルなフェロセニルジホスフィン配位子です。
Solvias AGと共同で販売
アプリケーション
臭化パラジウム/アリルトリフラートとチオ酢酸カリウムのパラジウム触媒ヘテロクロスカップリングの配位子として使用し、S-アリルチオアセテートを生成できます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
88733-500MG:
88733-100MG:
88733-5G:
88733-BULK:
88733-1G:
88733-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A simple, base-free preparation of S-aryl thioacetates as surrogates for aryl thiols.
van den Hoogenband A, et al.
Tetrahedron Letters, 51(52), 6877-6881 (2010)
Privileged ligands
Aldrich Chemfiles, 6(8), 12-12 null
資料
Solvias® Ligand Portfolio for Enantioselective Hydrogenation