Merck
88720
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-(ジフェニルホスフィノ)フェロセニル]エチルジ-tert-ブチルホスフィン
≥97%
別名:
(2S)-1-[(1S)-1-[ビス(1,1-ジメチルエチル)ホスフィノ]エチル]-2-(ジフェニルホスフィノ)フェロセン (acc to CAS)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H40FeP2
CAS番号:
分子量:
542.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
形状
powder
光学活性
[α]20/D +410±15°, c = 0.5 in chloroform
光学純度
ee: ≥99%
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m0../s1
InChI Key
STAGMXYQPGLLTD-FGJQBABTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
88720-100G:
88720-VAR:
88720-50G:
88720-BULK:
88720-100MG:
88720-1G:
88720-250G:
88720-5G:
88720-500MG:
試験成績書(COA)