Merck
RNI00044
Sigma-Aldrich
Josiphos SL-J009-2-G3-palladacycle
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H64FeNO3P2PdS
分子量:
923.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
特徴
generation 3
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Coupling Reactions
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
官能基
phosphine
SMILES記法
NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)[C@@H](C)[C]3[C][C][C][C]3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5.[Fe].[C]6[C][C][C][C]6
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
RNI00044-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)