Merck
88754
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-(ジ-tert-ブチルホスフィノ)フェロセニル]エチルジフェニルホスフィン
≥97%
別名:
(1S)-1-[ビス(1,1-ジメチルエチル)ホスフィノ]-2-[(1S)-1-(ジフェニルホスフィノ)エチル]フェロセン (acc to CAS)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H40FeP2
CAS番号:
分子量:
542.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
光学純度
ee: ≥99%
官能基
phosphine
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(24-19-14-20-25(24)29(26(2,3)4)27(5,6)7)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m0../s1
InChI Key
MJOXBJGLXGTJRJ-FGJQBABTSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
88754-1G:
88754-5G:
88754-BULK:
88754-100MG:
88754-VAR:
88754-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)