Merck
Z281751
Sigma-Aldrich
Chem-FLEXトランスファーライン
tube L 60 in.
別名:
Flexible transfer line, Transfer tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
チューブL
60 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2本の12ゲージSS針(6インチと18インチ)が、ナイロンクランプでCHEM-FLEX106チューブに接続されています。移送中の液体が接触するのはPTFEとSSに限られます。大口径トランスファーニードルを使用する場合に安全性を高めるには、ラップタイでセプタムをボトルまたはフラスコの開口部に固定します。
ナイロン製クランプは交換可能です。Z224170を参照してください。
:非コアリングポイントを持つ58個のステンレス鋼304シリンジ針をすべて表示するにはここをクリックしてください。
法的情報
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z281751-1EA4061833634219