Merck
82118
Supelco
プロピルベンゼン
analytical standard
別名:
1-フェニルプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
120.19
Beilstein:
1903006
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.14 (vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
842 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.492
bp
159 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChI Key
ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Propylbenzene belongs to the class of aromatic hydrocarbons, commonly used as a solvent in organic synthesis and precursor to synthesize intermediates such as 4-phenylbutyraldehyde and ethyl phenyl ketone.
アプリケーション
Propylbenzene may be used as an internal standard for the quantification of the vanillin in fruits and as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in eluates of pyrolysis solid residues using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
82118-10ML:
82118-BULK:
82118-5ML:
82118-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
ヘプタン analytical standard
Supelco
51730
ヘプタン
スチレン analytical standard
Supelco
47745-U
スチレン
メシチレン analytical standard
Supelco
63908
メシチレン
クメン 98%
Sigma-Aldrich
C87657
クメン
Determination of aromatic compounds in eluates of pyrolysis solid residues using HS-GC-MS and DLLME-GC-MS
Bernardo.SM, et al.
Talanta, 80(1), 104-108 (2009)
Determination of vanillin in orange, grapefruit, tangerine, lemon, and lime juices using GC- olfactometry and GC- MS/MS
Goodner.LK, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(7), 2882-2886 (2000)
Sara Eriksson et al.
Biodegradation, 16(3), 253-263 (2005-05-04)
The metabolism of monoaromatic hydrocarbons by an iron-reducing bacterial enrichment culture originating from diesel-contaminated groundwater was examined using d7-propylbenzene as a model hydrocarbon. Sequence analysis of the 16S rDNA gene showed that the dominant part (10 of 10 clones) of
R Andrew Shalliker et al.
Journal of chromatography. A, 1216(5), 787-793 (2008-12-20)
The effect of solvent viscosity mismatch on elution performance in reversed-phase HPLC was studied using moment analysis. Two conditions were tested: (1) the mobile phase viscosity was less than the injection plug viscosity, and (2) the mobile phase viscosity was
Matthew Giardina et al.
Analytical chemistry, 75(7), 1604-1614 (2003-04-23)
With increasing interest in the detection of disease-related volatile organic compounds (VOCs) found in human breath, breath analysis could prove to be a very useful diagnostic tool, especially for the early detection of lung cancer. Solid-phase microextraction (SPME) is a
プロトコル
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)