Merck
B90203
Sigma-Aldrich
ブチルベンゼン
≥99%
別名:
1-フェニルブタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
134.22
Beilstein:
1903395
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1.03 mmHg ( 23 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
774 °F
expl. lim.
5.8 %
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
InChI Key
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ブチルベンゼンは酸化してブチロフェノンを生成します。ブチルベンゼンはオキシダントフリーの選択的C(sp2)-Hアミノ化反応によるN-アリールアゾールの調製に使用されます。ブチルベンゼンは、一般的な有機溶媒に対する溶解性を改善するためアルキル化ペンタセンおよび梯子型オリゴ(p-フェニレン)の合成で使用することができます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B90203-25ML:
B90203-500ML:
B90203-VAR:
B90203-10L:
B90203-BULK:
B90203-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Photo-induced oxidant-free oxidative C?H/N?H cross-coupling between arenes and azoles.
Niu L, et al.
Nature Communications, 8, 14226-14226 (2017)
A New Method for the Benzylic Oxidation of Alkylarenes Catalyzed by Hypervalent Iodine (III).
Xu Y, et al.
Synthesis, 45(03), 370-374 (2013)
Ladder-type oligo (p-phenylene) s with D???A architectures: design, synthesis, optical gain properties, and stabilized amplified spontaneous emission.
Fang M, et al.
Journal of Material Chemistry C, 5(23), 5797-5809 (2017)
Dirhodium (II) Complexes of 2?(Sulfonylimino) pyrrolidine: Synthesis and Application in Catalytic Benzylic Oxidation.
Wusiman A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012(16), 3088-3092 (2012)
Study on liquid crystallinity in 2, 9?dialkylpentacenes.
Okamoto K , et al.
Liq. Cryst., 34(9), 1001-1007 (2007)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
B90203-25ML4061833443484
B90203-500ML4061833443491
B90203-100ML4061833443477