Merck
808334
Sigma-Aldrich
Ethylbenzene-13C8
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH213C6H5
分子量:
114.11
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+8
SMILES記法
[13CH3][13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
InChI Key
YNQLUTRBYVCPMQ-LLXNCONNSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
808334-VAR:
808334-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)