Merck
907707
Sigma-Aldrich
2-Methyl-13C-butyric acid-3,4-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2H5CH13CH3CO2H
分子量:
105.11
UNSPSCコード:
12352005
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+3
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stab
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
170.6 °F
引火点(℃)
77 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
907707-BULK:
907707-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)