グレード
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
synthesis grade
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
8.8 mmHg ( 27 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
屈折率
n20/D 1.38 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
密度
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
InChI Key
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ステロイドホルモンである17-α-エチニルエストラジオールおよびエストロンの同時検出のために向上したシリル化手順
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
394866-10X1ML:
394866-25ML:
394866-BULK:
394866-10ML:
394866-1ML:
394866-VAR:
394866-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2