Merck
226904
Sigma-Aldrich
メトキシアミン 塩酸塩
98%
別名:
O-メチルヒドロキシルアミン 塩酸塩, メトキシルアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3ONH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
83.52
Beilstein:
3589723
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
151-154 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
SMILES記法
Cl.CON
InChI
1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H
InChI Key
XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メトキシアミン塩酸塩をヒト抗トロンビンIII-トロンビン複合体に作用させると、不活性トロンビンを生成します
アプリケーション
メトキシアミン塩酸塩がO-メチルオキシムを調製する試薬として使用されました。メトキシアミン塩酸塩は、アルデヒドまたはケトンからのO-メチルオキシムを合成するためにも使用されます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
226904-BULK:
226904-5G:
226904-1G:
226904-25G:
226904-100G:
226904-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1492-1492 (1994)
Synthesis, 849-849 (1992)
M O Longas et al.
The Biochemical journal, 189(3), 481-489 (1980-09-01)
1. Cleavage of the human antithrombin III--thrombin complex with [14C]methoxyamine hydrochloride results in inactive thrombin and 14C-labelled antithrombin III. 2. Discontinuous polyacrylamide-gel electrophoresis of the reduced dissociation fragments of the complex in the presence of sodium dodecyl sulphate reveals two
Jean-Philippe Mevy et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(9) (2020-09-10)
Global change scenarios in the Mediterranean basin predict a precipitation reduction within the coming hundred years. Therefore, increased drought will affect forests both in terms of adaptive ecology and ecosystemic services. However, how vegetation might adapt to drought is poorly
Edouard Godineau et al.
Organic letters, 8(21), 4871-4874 (2006-10-06)
[reaction: see text] A formal [2+2+2] process has been devised that allows the stereocontrolled formation of ring-fused piperidines from allylsilanes possessing an oxime moiety. The cascade involves an intermolecular radical addition of an alpha-iodoacetate onto an allylsilane double bond, which
資料
DNA damage & repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
226904-100G4061835369935
226904-1G4061838780423
226904-25G4061835369942
226904-5G4061838780430