About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O2
CAS番号:
分子量:
130.18
FEMA番号:
4012
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.657
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
グレード
FG
Halal
Kosher
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; musty; herbaceous; fruity; vegetable
SMILES記法
O(C(CCC)C)C(=O)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
GQKZRWSUJHVIPE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 - 73.4 °F
引火点(℃)
21 - 23 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W401211-100G-K:
W401211-VAR-K:
W401211-BULK-K:
W401211-1KG-K:
W401211-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W401211-SAMPLE-K | 4065267547442 |
W401211-100G-K | 4065267547411 |
W401211-1KG-K | 4065267547428 |