Merck
306967
Sigma-Aldrich
酢酸イソペンチル
anhydrous, ≥99%
別名:
酢酸 3-メチルブチルエステル, 酢酸イソアミル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
130.18
Beilstein:
1744750
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
142 °C/756 mmHg (lit.)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
5 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
680 °F
expl. lim.
7.5 %
不純物
<0.005% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142 °C/756 mmHg (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酢酸イソペンチルは緑色の溶媒で、複合基材から目的の化合物を抽出するために使用できます
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
306967-1L:4548173132525
306967-BULK:
306967-4X2L:4548173132549
306967-6X1L:4548173132556
306967-100ML:4548173132518
306967-VAR:
306967-2L:4548173132532
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Biomonitoring of pesticides in urine by using isoamyl acetate as a sustainable extraction solvent
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 223, 115150-115150 (2023)
Miao Jing et al.
Nature biotechnology, 36(8), 726-737 (2018-07-10)
The neurotransmitter acetylcholine (ACh) regulates a diverse array of physiological processes throughout the body. Despite its importance, cholinergic transmission in the majority of tissues and organs remains poorly understood owing primarily to the limitations of available ACh-monitoring techniques. We developed
Aldrichimica Acta, 16, 41-41 (1983)
Tatjana Schreder et al.
Rhinology, 46(3), 175-183 (2008-10-16)
The aim of this study was to compare the olfactory performance of anorectic patients and healthy controls with regard to the state of satiety. Using the Sniffin' Sticks, sensitivity to a nonfood odor (n-butanol) and to a food-related odor (isoamyl
J Albrecht et al.
Rhinology, 47(2), 160-165 (2009-07-15)
The primary aim of this study was to investigate whether olfactory detection thresholds are dependent on different states of satiety. Using the threshold test of the Sniffin' Sticks test battery (single-staircase, three alternative forced choice procedure), sensitivity to a non-food