蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
3 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
10 %
屈折率
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
bp
130 °C mmHg (lit.)
溶解性
water: slightly soluble 3.6g/a00g at 30 °C
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
密度
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
108.5 °F - closed cup
引火点(℃)
42.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
133051-2.5L:
133051-250ML:
133051-VAR:
133051-100ML:
133051-1L:
133051-4L:
133051-BULK:
133051-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック