Merck
238295
Sigma-Aldrich
1-ヨードオクタン
98%
別名:
オクチルヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7I
CAS番号:
分子量:
240.13
Beilstein:
1697479
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.4878 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
mp
−46-−45 °C (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
SMILES記法
CCCCCCCCI
InChI
1S/C8H17I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
InChI Key
UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ヨードオクタンは、ジメチルホルムアミド中のガラス状炭素陰極で電気生成したニッケル(I)サレンによる触媒で還元されます。 1-ヨードオクタンの存在下で、シリコン基板上の単層形成のラジカルメカニズムについて、X線光電子分光法により研究されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
238295-VAR:
238295-25G:4548173987095
238295-BULK:
238295-100G:4548173987088
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evidence for a radical mechanism in monolayer formation on silicon ground (or scribed) in the presence of alkyl halides.
Jiang G, et al.
Langmuir, 20(5), 17772-17774 (2004)
Catalytic reduction of 1-iodooctane by nickel (I) salen electrogenerated at carbon cathodes in dimethylformamide: Effects of added proton donors and a mechanism involving both metal-and ligand-centered one-electron reduction of nickel (II) salen.
Raess PW, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 603(1), 124-134 (2007)
Robert Löwe et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(2) (2019-01-20)
Eight new polymerizable ammonium-TFSI ionic liquids were synthesized and characterized with respect to an application in energy storage devices. The ionic liquids feature methacrylate or acrylate termination as polymerizable groups. The preparation was optimized to obtain the precursors and ionic