Merck
125156
Sigma-Aldrich
1-クロロオクタン
99%
別名:
オクチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7Cl
CAS番号:
分子量:
148.67
Beilstein:
1697464
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 22.2 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
SMILES記法
CCCCCCCCCl
InChI
1S/C8H17Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
InChI Key
CNDHHGUSRIZDSL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-クロロオクタンは、2-アルカノンと1-クロロアルカンで構成される2成分混合物の過剰モルエンタルピーを決定するために使用されています。ω-カラギーナンポリマーの疎水性修飾に使用されています
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
125156-BULK:
125156-5ML:
125156-100ML:
125156-500ML:
125156-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Excess enthalpies of some 2-alkanone+ 1-chloroalkane binary mixtures at 25 and 35? C.
Pico JM, et al.
Journal of Solution Chemistry, 20(1), 115-124 (1991)
Hydrophobically modified calcium-induced ?-carrageenan gels.
Jacquier JC, et al.
Prog. Coll. Polym. Sci., 118, 127-131 (2001)
Biosynthesis and characterization of a new bacterial copolyester of 3-hydroxyalkanoates and 3-hydroxy-omega-chloroalkanoates.
Doi Y and Abe C.
Macromolecules, 23(15), 3705-3707 (1990)
Susann Wegner et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(26), 6330-6340 (2017-02-15)
The microwave-induced decomposition of bis{N,N'-diisopropylacetamidinate}nickel(II) [Ni{MeC(NiPr)
A R King et al.
British journal of pharmacology, 157(6), 974-983 (2009-06-03)
Monoacylglycerol lipase (MGL) is a presynaptic serine hydrolase that inactivates the endocannabinoid neurotransmitter, 2-arachidonoyl-sn-glycerol. Recent studies suggest that cysteine residues proximal to the enzyme active site are important for MGL function. In the present study, we characterize the role of