安全性情報
8.18497
Sigma-Aldrich
1-Chlorohexane
for synthesis
別名:
1-Chlorohexane, Hexyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13Cl
CAS番号:
分子量:
120.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
208-859-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
53 hPa ( 55 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
225 °C
有効性
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.0-9.6 % (v/v)
bp
132-136 °C/1013 hPa
mp
-94 °C
転移温度
flash point 27 °C
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClCCCCCC
InChI
1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
InChI Key
MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.878
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体