Merck
238465
Sigma-Aldrich
1-クロロヘキサン
99%
別名:
ヘキシルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5Cl
CAS番号:
分子量:
120.62
Beilstein:
1731289
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble(lit.)
密度
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
SMILES記法
CCCCCCCl
InChI
1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
InChI Key
MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロベンゼンと1-クロロヘキサンの蒸気を、活性炭素上に担持したNi、Fe、W、Ni-Mo、Pt、およびPd、またはAl2O3上(触媒)で水素化脱塩素する反応が研究されています。チタンシリカライト触媒の存在下で1-クロロヘキサンを過酸化水素と共に酸化する方法が研究されています
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
238465-5ML:
238465-BULK:
238465-VAR:
238465-100ML:
238465-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stephen E Repper et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(9), 2821-2828 (2017-02-09)
Absorption of carbon monoxide by copper(i)-containing ionic liquids, [C
Performance of supported nickel and other metal catalysts in the hydrodechlorination of chlorobenzene and 1-chlorohexane.
de Jong V and Louw R.
Applied Catalysis A: General, 271(1), 153-163 (2004)
Horng-Jang Liaw et al.
Journal of hazardous materials, 367, 407-417 (2019-01-06)
Industrial use of ionic liquids may require exposure to high temperatures. We demonstrate that such applications may result in an increase in flammability hazard due to chemical decomposition. The ionic liquid, 1-hexyl-3-methylimidazolium chloride ([C6mim][Cl]), was selected as the study sample.
Oxidation of saturated hydrocarbons with hydrogen peroxide, catalysed by titanium silicalite.
G Clerici M.
Applied Catalysis, 68(1), 249-261 (1999)
Stanislav Mazurenko et al.
PloS one, 13(6), e0198913-e0198913 (2018-06-19)
Analytical devices that combine sensitive biological component with a physicochemical detector hold a great potential for various applications, e.g., environmental monitoring, food analysis or medical diagnostics. Continuous efforts to develop inexpensive sensitive biodevices for detecting target substances typically focus on