安全性情報
8.06169
Sigma-Aldrich
N-Methylformanilide
for synthesis
別名:
N-Methylformanilide, Formic acid N-methylanilide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(CH3)C6H5
CAS番号:
分子量:
135.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
202-262-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2.66 Pa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
pH
3.5-5.5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
243-244 °C/1013 hPa
mp
8-13 °C
転移温度
flash point 126 °C
密度
1.095 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(C)(c1ccccc1)C=O
InChI
1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
InChI Key
JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.094 - 1.096
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体