Merck
M46802
Sigma-Aldrich
N-メチルホルムアニリド
99%
別名:
N-ホルミル-N-メチルアニリン, N-メチル-N-フェニルホルムアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(CH3)C6H5
CAS番号:
分子量:
135.16
Beilstein:
636496
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.561 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
mp
8-13 °C (lit.)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
InChI Key
JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M46802-1KG:
M46802-VAR:
M46802-10KG:
M46802-5KG:
M46802-5G:
M46802-500G:
M46802-BULK:
M46802-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mohamed Dribek et al.
Environmental science and pollution research international, 24(35), 27070-27076 (2014-08-12)
We demonstrated the use of a new organometallic nanoprobe for competitive surface-enhanced Raman scattering (SERS) immunoassay devoted to the detection of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) such as benzo[a]pyrene (BaP) in seawater. The nanoprobes are gold nanoparticles (GNPs) labeled by a
Jisheng Zhang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(21), 9847-9859 (2015-05-06)
Utilization of dioxygen as the terminal oxidant at ambient temperature is always a challenge in redox chemistry, because it is hard to oxidize a stable redox metal ion like iron(III) to its high oxidation state to initialize the catalytic cycle.