About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18I2N2
CAS番号:
分子量:
468.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
mp
275 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
SMILES記法
[I-].[I-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2HI/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
ZXBJDSANDCPCLD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl viologen diiodide serves as an electrolyte to conduct cyclic voltammetry to investigate the kinetic process of the redox targeting reactions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
472662-VAR:
472662-5G:4548173994338
472662-25G:4548173994321
472662-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック