Merck
09215
Supelco
Pigment Orange 5
analytical standard
別名:
1-[(2,4-Dinitrophenyl)azo]-2-naphthol, Permanent red 2G
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10N4O5
CAS番号:
分子量:
338.27
カラーインデックス番号:
12075
Beilstein:
964718
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
310-320 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H10N4O5/c21-15-8-5-10-3-1-2-4-12(10)16(15)18-17-13-7-6-11(19(22)23)9-14(13)20(24)25/h1-9,21H/b18-17+
InChI Key
HBHZKFOUIUMKHV-ISLYRVAYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pigment orange 5 is an azo pigment, which can be produced industrially by a diazotization and coupling sequence in which diazotized dinitroaniline is coupled into β-naphthol.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
09215-BULK:
09215-25MG:
09215-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Coatings Materials and Surface Coatings (2006)
P Møller et al.
Teratogenesis, carcinogenesis, and mutagenesis, 18(1), 9-16 (1998-05-20)
The induction of DNA damage by commonly used printing ink pigments, C.I. pigment orange 5 (C.I. 12075) and C.I. pigment yellow 12 (C.I. 21090), was investigated in freshly isolated rat hepatocytes with the comet assay. C.I. pigment yellow 12 is
Pigment Orange 5: crystal structure determination from a non-indexed X-ray powder diagram.
Schmidt U M, et al.
Zeitschrift fur Kristallographie, 222(1), 30-33 (2007)
A L Scher
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 68(3), 474-477 (1985-05-01)
A method is described for the determination of the intermediates in D&C Orange No. 17 by reverse phase liquid chromatography. The pigment is dissolved in boiling dioxane and then precipitated. The filtrate is chromatographed by isocratic elution, which is followed