Merck
44890
Sigma-Aldrich
puriss. p.a., carbonyl-Iron powder, low in magnesium and manganese compounds, ≥99.5% (RT)
別名:
Fe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe
CAS番号:
分子量:
55.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.5% (RT)
品質
low in magnesium and manganese compounds
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
抵抗性
9.71 μΩ-cm
不純物
≤0.01% total nitrogen (N)
粒径
5-9 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
鉄(カルボニル)粉末は以下の用途に使用されています:
  • 鉄上に銅を担持(Cu/Fe)した2金属触媒系の調製(合成対象はβ-アミノエノンおよび 3,5-二置換プラゾール)。
  • 磁気粘性流体の主成分としてして。
  • 炭化ボロンからプラズマ焼結法を使用してFe-B-C複合材を調製。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
鉄粉
危険等級III
Jan Code
44890-100G:
44890-500G:
44890-RSAMPLE:
44890-1KG:
44890-BULK:
44890-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of particle size on shear stress of magnetorheological fluids.
Sarkar, Chiranjit and Hirani, Harish
Smart Science, 3(2), 65-73 (2015)
The role of surface tension in magnetorheological adhesion.
Orellana, Carlos S and Jaeger, Heinrich M
Soft Matter, 9(35), 8519-8525 (2013)
Copper on iron promoted one-pot synthesis of β-aminoenones and 3, 5-disubstituted pyrazoles.
Kovacs, Szabolcs and Novak, Zoltan
Tetrahedron, 69(43), 8987-8993 (2013)
Fe-B-C composites produced using spark plasma sintering.
Rokebrand, P and Sigalas, I
International Journal of Refractory Metals & Hard Materials, 49(35), 320-326 (2015)
Jia-Wei Yang et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 7, 275-275 (2019-12-04)
Current research has enabled the use of microphysiological systems and creation of models for alveolar and pulmonary diseases. However, bottlenecks remain in terms of medium- and long-term regulation of cell cultures and their functions in microchannel systems, as well as