Merck
C3518
Sigma-Aldrich
Carbonyl iron
≥97% Fe basis
別名:
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe
CAS番号:
分子量:
55.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
品質水準
アッセイ
≥97% Fe basis
フォーム
powder
抵抗性
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
詳細
カルボニル鉄は、金属磁気特性を有する金属鉄です。
アプリケーション
カルボニル鉄は次の用途で使用されています。
  • 生物活性メンブレンの製造
  • 活性磁気ファブリック(AMF)の製造
  • 磁気誘電組織(MT)の製作
生物化学的/生理学的作用
カルボニル鉄には、マイクロ波吸収材としての役割があります。また、カルボニル鉄は低密度でありカルボニル鉄フィルター間に結合性があることから、遮蔽特性を示します。 工業的に使用されており、またニトロ基含有医薬品成分の合成に使用されます。
その他情報
ペンタカルボニル鉄の還元により生成される鉄
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
鉄粉
危険等級III
Jan Code
C3518-500G:
C3518-VAR:
C3518-100G:
C3518-BULK:
C3518-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
鉄 foil, thickness 0.1 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
356808
Magnetic flux density effect on electrical properties and visco-elastic state of magnetoactive tissues
Bica I and Anitas EM
Composites Part B: Engineering, 159, 13-19 (2019)
Electromagnetic interference shielding nature of PVDF-carbonyl iron composites
Joseph N and Sebastian MT
Materials Letters, 90, 64-67 (2013)
Carbonyl Iron Powder: A Reagent for Nitro Group Reductions under Aqueous Micellar Catalysis Conditions
Lee NR, et al.
Organic Letters, 19, 6518-6521 (2017)
INFLUENCE OF MAGNETIC FIELD ON THE ELECTRICAL PROPERTIES OF MEMBRANES BASED ON MAGNETORHEOLOGICAL BIO-SUSPENSIONS
Bica I
Romanian Journal of Physics, 63, 9-10 (2018)
Ioan Bica et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-13)
We fabricate hybrid magnetoactive materials (hMAMs) based on cotton fibers, silicone oil, carbonyl iron and graphene nanoplatelets (nGr) at various mass concentrations ΦnGr. The obtained materials are used as dielectric materials for manufacturing plane electrical capacitors. The equivalent electrical capacitance