Merck
D6518
Sigma-Aldrich
ジエチレントリアミン五酢酸
≥99% (titration)
別名:
(カルボキシメチルイミノ)ビス(エチレンニトリロ)四酢酸, N,N-ビス(2-[ビス(カルボキシメチル)アミノ]エチル)グリシン, DETAPAC, DTPA, コンプレクソンV, ペンタ(カルボキシメチル)ジエチレントリアミン, ペンテト酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(HOOCCH2)2NCH2CH2]2NCH2COOH
CAS番号:
分子量:
393.35
Beilstein:
1810219
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
powder
mp
219-220 °C (lit.)
溶解性
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChI Key
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジエチレントリアミン五酢酸はジエチレントリアミン五無水酢酸で、二官能性キレート剤です。中毒の治療に用いられます。
アプリケーション
ジエチレントリアミン五酢酸は以下の用途に用いられています:
  • コフィリン活性測定
  • 横大動脈狭窄(TAC)心臓中の超酸化物の特異性の決定
  • ユーロピウムビーズベースの検出アッセイ
  • 胸腺細胞中の還元(S-活性)または不可逆的酸化(SO3H 不活性)チロシン‐タンパク質ホスファターゼ非受容体タイプ6(SHP-1)の検出
調製ノート
精製済み
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
392.0 °F - closed cup
引火点(℃)
200 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
D6518-VAR:
D6518-BULK:
D6518-5G:
D6518-100G:
D6518-50G:
D6518-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of Novel Protein Targets of Dimethyl Fumarate Modification in Neurons and Astrocytes Reveals Actions Independent of Nrf2 Stabilization
Piroli GG, et al.
Molecular and Cellular Proteomics, mcp-RA118 (2018)
Nuclear Medicine: The Requisites E-Book (2014)
Bioconjugate Techniques (2013)
Detection of Intracellular Reduced (Catalytically Active) SHP-1 and Analyses of Catalytically Inactive SHP-1 after Oxidation by Pervanadate or H2O2
Choi S and Love PE
Bio-protocol, 8(1) (2018)
Paraoxonase 2 prevents the development of heart failure
Li W, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 121, 117-126 (2018)