Merck
32319
Sigma-Aldrich
ジエチレントリアミン五酢酸
for complexometry, ≥99.0%
別名:
(カルボキシメチルイミノ)ビス(エチレンニトリロ)四酢酸, N,N-ビス(2-[ビス(カルボキシメチル)アミノ]エチル)グリシン, DETAPAC, DTPA, コンプレクソンV, ペンタ(カルボキシメチル)ジエチレントリアミン, ペンテト酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(HOOCCH2)2NCH2CH2]2NCH2COOH
CAS番号:
分子量:
393.35
Beilstein:
1810219
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
for complexometry
アッセイ
≥99.0% (KT)
≥99.0%
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
損失
≤0.1% loss on drying, 20°C, HV
mp
219-220 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
適合性
suitable for suitability for complexometry
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChI Key
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
詳細については弊社のTitration Center(滴定センター)を参照してください。
アプリケーション
  • ナノセルロースにジエチレントリアミン五酢酸を結合させる:ナノセルロースをDTPAで官能基化することにより再生OCCパルプ繊維を強化するための新規紙添加物を開発(Li et al., 2022)。
  • 多価・多モダリティの制御:DTPAコアに基づく最大ペンタモーダルの樹状プラットフォームに関する研究。多価および薬物輸送系におけるDTPAの役割が示されています(Pulido et al., 2014)。
  • DTPA修飾セルロースによるHg(II)イオンの吸着: 水溶液から水銀イオンを除去するためのDTPA修飾セルロース吸着剤の検討(Li et al., 2019)。
  • DTPA官能化多層カーボンナノチューブ/酸化チタン-PVDFナノファイバーメンブレン:DTPA官能化メンブレンを用いた油/水混合物の効果的な分離に関する研究(Venkatesh et al., 2021)。
その他情報
Complexing agent for the chelation of iron in solutioncitation
溶液中の鉄をキレート化する錯化剤です
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
392.0 °F - closed cup
引火点(℃)
200 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32319-BULK-F:
32319-100G-F:
32319-VAR-F:
32319-INTR-F:
32319-500G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J.R. Bowyer
Febs Letters, 172, 239-239 (1984)
Sébastien Leguay et al.
Inorganic chemistry, 51(23), 12638-12649 (2012-11-17)
Complexation of trivalent actinides with DTPA (diethylenetriamine pentaacetic acid) was studied as a function of pcH and temperature in (Na,H)Cl medium of 0.1 M ionic strength. Formation constants of both complexes AnHDTPA(-) and AnDTPA(2-) (where An stands for Am, Cm
Janice S C Chew-Harris et al.
Annals of clinical biochemistry, 50(Pt 1), 39-46 (2012-11-07)
It is well known that plasma creatinine concentration is affected by muscle mass, while some studies have suggested cystatin C is affected by body mass index (BMI). Our aim was to assess the effects of lean versus fat mass on
Yang Song et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(24), 9725-9730 (2009-06-06)
The reactions of glutathione (GSH) with polychlorinated biphenyl (PCB) quinones having different degrees of chlorination on the quinone ring were examined. EPR spectroscopy and MS revealed 2 types of reactions yielding different products: (i) a nonenzymatic, nucleophilic displacement of chlorine
Susanne Lütje et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(6), 995-1001 (2014-04-05)
Both radionuclide imaging and near-infrared fluorescent (NIRF) imaging have a high sensitivity to detect tumors in vivo. The combination of these modalities using dual-labeled antibodies may allow both preoperative and intraoperative tumor localization and may be used in image-guided surgery