Merck
17969
Sigma-Aldrich
ジエチレントリアミン五酢酸 五ナトリウム塩 溶液
purum, ~40% in H2O
別名:
DTPA Na5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(NaOOCCH2)2NCH2CH2]2NCH2COONa · aq
CAS番号:
分子量:
503.26 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
purum
品質水準
濃度
~40% in H2O
官能基
amine
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H23N3O10.5Na/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;;/q;5*+1/p-5
InChI Key
LQPLDXQVILYOOL-UHFFFAOYSA-I
詳細
ジエチレントリアミン-5酢酸ペンタソジウム塩は有機キレート試薬です。
アプリケーション
ジエチレントリアミン-5酢酸ペンタソジウム塩溶液は、競合する間接酵素結合免疫アッセイを用いて鉛イオン濃度を測定するために使用できます。 ワンステップ免疫クロマトグラフアッセイ(ICA)を使用した水サンプル中の鉛イオンの迅速検出に使用できます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
17969-BULK:
17969-500ML:
17969-100ML:
17969-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jun-jian Xiang et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 158(5), 1376-1380 (2010-02-09)
Immunoassays for quantitative measurement of environmental heavy metals offer several advantages over other traditional methods. To develop an immunoassay for lead, Balb/c mice were immunized with a lead-chelate-protein conjugate to allow maximum exposure of the metal to the immune system.
Yong Tang et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 158(6), 2074-2077 (2010-04-07)
One-step immunochromatographic assay (ICA) has been developed using colloidal gold-labeled monoclonal antibody probe for the rapid detection of lead ions in water samples. The ICA was based on the theory of competitive reactivity, and the results can be easily judged