product name
ジエチレントリアミンペンタメチレンホスホン酸 七ナトリウム塩, 25 % (w/v) in H2O, ~55% (based on active acid and salt), aqueous solution
形状
aqueous solution
濃度
25 % (w/v) in H2O
~55% (based on active acid and salt)
色
amber
pH
6.0-8.0 (1% in H2O)
mp
-13 °C
転移温度
freezing point −13 °C
保管温度
room temp
InChI
1S/C9H28N3O15P5.7Na/c13-28(14,15)5-10(1-3-11(6-29(16,17)18)7-30(19,20)21)2-4-12(8-31(22,23)24)9-32(25,26)27;;;;;;;/h1-9H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)(H2,25,26,27);;;;;;;/q;7*+1
InChI Key
OIPXXWBYRWQVLJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
D2565-500ML:
D2565-25ML:
D2565-VAR:
D2565-BULK:
試験成績書(COA)