Merck
72568
Sigma-Aldrich
ニトリロトリ(メチルホスホン酸)
≥95% (T)
別名:
ATMP, [ビス(ホスホノメチル)アミノ]メチルホスホン酸, アミノトリス(メチレンホスホン酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
N[CH2PO(OH)2]3
CAS番号:
分子量:
299.05
Beilstein:
1715724
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95% (T)
形状
crystals
mp
~215 °C (dec.)
SMILES記法
OP(O)(=O)CN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H12NO9P3/c5-14(6,7)1-4(2-15(8,9)10)3-16(11,12)13/h1-3H2,(H2,5,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
InChI Key
YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ニトリロトリ(メチルホスホン酸)は合成化学で使用される一般的なキレート剤です。 その他のアプリケーションの一部は以下のとおり:
  • テンプレート、挿入テンプレートを持つ層状構造、または線状重合体を包む多孔性3次元六方構造の調製。
  • 硝酸ウラニルと結合した金属有機構造体の合成。
  • スチール表面のさび止め保護コーティングの成分の調製。
  • ATMPも、油田業務におけるスクイズ処理中の付着物防止剤として用いることができます。
その他情報
強力な錯化剤
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
72568-BULK:
72568-VAR:
72568-50G:
72568-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Study of Ca? ATMP Precipitation in the Presence of Magnesium Ion.
Tantayakom V, et al.
Langmuir, 20(6), 2220-2226 (2004)
Bilateral infiltrative orbital disease: is it chemically induced?
Vijay Hegde et al.
Canadian journal of ophthalmology. Journal canadien d'ophtalmologie, 43(5), 601-602 (2008-11-05)
Three-dimensional hexagonal structures from a novel self-complementary molecular building block.
Krishnamohan Sharma CV and Clearfield A
Journal of the American Chemical Society, 122(18), 4394-4402 (2000)
Matthias Zehnder et al.
Journal of endodontics, 31(11), 817-820 (2005-10-27)
The aim of this study was to assess interactions of EDTA and citric acid (CA) with sodium hypochlorite (NaOCl), the indispensable endodontic irrigant. Other chelators were simultaneously evaluated as possible alternatives: sodium triphosphate (STP), amino tris methylenephosphonic acid (ATMA), and
Tuomas Lönnberg et al.
Nucleic acids symposium series (2004), (51)(51), 195-196 (2007-11-22)
To improve the recruitment of the catalytically active Ce(IV) ion to the DNA cleavage site in the ARCUT (Artificial Restriction DNA Cutter) system, two phosphonate ligands, nitrilotris(methylenephosphonic acid) (NTP) and N,N,N',N'-ethylenediaminetetra-(methylenephosphonic acid) (EDTP), have been linked to the 5'- or